Learn More
MedChemExpress Lysozyme from chicken egg white
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 12650-88-3 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 10 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |