Learn More
Melford Lisozima de clara de huevo de pollo
Código de producto. 30018448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018448 10 g 10 g
30018447 1 g 1 g
30018449 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018448 Proveedor Melford N.º de proveedor L3810010.0
Purificado a partir de clara de huevo de gallina, cristalizado 2 veces, dializado y suministrado como polvo liofilizado sin sal.
Purificado a partir de clara de huevo de gallina, cristalizado 2 veces, dializado y suministrado como polvo liofilizado sin sal.
Polvo seco estable durante 3 a 5 años cuando se almacena en seco entre 2 °C y 8 °C.
La solución madre es estable hasta 3 días a 4 °C y hasta 1 año a -20 °C.
Especificaciones
CAS 12650-88-3
Cantidad 10 g
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.