Learn More
Melford Lisozima de clara de huevo de pollo
Código de producto. 30018447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018447 1 g 1 g
30018449 5 g 5 g
30018448 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018447 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. L381001.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    71.17€ / 1 g
    Ahorro 35.83€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Purificado a partir de clara de huevo de gallina, cristalizado 2 veces, dializado y suministrado como polvo liofilizado sin sal.
Purificado a partir de clara de huevo de gallina, cristalizado 2 veces, dializado y suministrado como polvo liofilizado sin sal.
Polvo seco estable durante 3 a 5 años cuando se almacena en seco entre 2 °C y 8 °C.
La solución madre es estable hasta 3 días a 4 °C y hasta 1 año a -20 °C.
Spezifikation
CAS 12650-88-3
Cantidad 1 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.