Learn More
LysoPC(14:0/0:0), MedChemExpress
Código de producto. 16447477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16447477 5 mg 5 miligramos
16404758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16447477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113123
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.
LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LysoPC(14:0/0:0)
CAS 20559-16-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H46NO7P
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (106.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@@H](O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O
Peso molecular (g/mol) 467.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.58
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism