Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis, pH 8.0
Código de producto. 15440327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15440327 500mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15440327 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J63892.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Para el aislamiento de proteínas modificadas de etiqueta His
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Incolora
Cantidad 500mL
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo para lisis celular
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento de proteínas modificadas de etiqueta His
pH 8
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes