Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de lisis ML
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 593-84-0 |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ácidos nucleicos |
| pH | Desde 6,5 hasta 7,5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 30 mL |
| Formulación | tiocianato de guanidinio; 2-Mercaptoetanol; Agua |
| Olor | Sulfúrico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer ML (30 mL)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol