Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de lisis DL
Código de producto. 15800898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15800898 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15800898 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740202.32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.25€
    39.90€ / 100 ml
    Ahorro 7.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Tampón de lisis DL para utilizar con kits de sangre de ARN NucleoSpin
El NucleoSpin™ El kit 8 RNA Blood ofrece una lisis sanguínea total directa de hasta 400 μLa sangre completa se recolecta en tubos de recolección de sangre estándar y evita la degradación del ARN durante el procedimiento de aislamiento.
  • Para usar con NucleoSpin™ Kit de sangre de 8 ARN
  • Solución que contiene grandes cantidades de iones caotrópicos
  • Junto con el tampón RB4, crea condiciones de unión para la adsorción de ARN a la membrana de sílice
  • No es necesario preparar lisis selectiva de eritrocitos ni sedimentos de leucocitos
  • Suficiente para 24 x 8 preparaciones
Especificaciones
CAS 593-84-0
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN
Para utilizar con (equipo) NucleoSpin™ Kit de 8 sangre (MPN 740220)
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Formulación Tiocianato de guanidinio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer DL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate