Learn More
Invitrogen™ Lysis/Binding Buffer for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Código de producto. 15622809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 60 ml
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15622809 1 x 60 ml 60 ml
1 options
Código de producto. 15622809 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A33562
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Este tampón de lisis/unión se incluye en los siguientes kits de purificación de ARNm Dynabeads™.
Este tampón de lisis/unión se incluye en los siguientes kits de purificación de ARNm Dynabeads™: Los modelos con n.º 61011, 61012 y 61021. Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más tampones de lisis/unión de los que se proporcionan en el kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 x 60 ml, almacenar (a 2 °C-8 °C)
Línea de productos Dynabeads
Cantidad 1 x 60 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente