Learn More
MedChemExpress Lysipressin
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 50-57-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1056.22 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (94.68 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Lysine vasopressin∣ [Lys8]-Vasopressin |