Learn More
Sal clorhídrica de lisinoalanina, TRC
Código de producto. 30136267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136267 50 mg 50 miligramos
30007916 10 mg 10 miligramos
30006861 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL48865050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93113-28-1
Fórmula molecular C9H19N3O4.xHCl
Peso molecular (g/mol) 269.73
Sinónimo N6-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-lysine Hydrochloride Salt;
Nombre IUPAC Sal de clorhidrato N6-(2-amino-2-carboxietil)-L-lisina;
SMILES N[C@@](C(O)=O)([H])CCCCNCC(N)([H])C(O)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lysinoalanine Hydrochloride Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI N[C@@](C(O)=O)([H])CCCCNCC(N)([H])C(O)=O.[xHCl]
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.11
Porcentaje de pureza >95%