Learn More
Lysino Norleucine, TRC
Código de producto. 30012461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012461 1 mg 1 miligramo
30009894 2.5 mg 2.50 miligramo
30006402 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4887501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25612-46-8
Fórmula molecular C12 H25 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 275.34
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-6-[[(5S)-5-amino-5-carboxipentilo]amino]ácido hexanoico
SMILES N[C@@H](CCCCNCCCC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lysinonorleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H25N3O4/c13-9(11(16)17)5-1-3-7-15-8-4-2-6-10(14)12(18)19/h9-10,15H,1-8,13-14H2,(H,16,17)(H,18,19)/t9-,10-/m0/s1
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1845