Learn More
Invitrogen™ Solución de lisis, solución de lisis de sangre completa
Descripción
Invitrogen Cal-Lyse™ is a lysing solution formulated to enable the lysis of erythrocytes in samples of anticoagulated human peripheral blood. Invitrogen Cal-Lyse™ lysing solution is intended to be used as an aid in the enumeration of leukocytes that have been stained with monoclonal antibodies for flow cytometric analysis.
View a selection guide for all cell lysis and preservation solutions and products related to sample fixation and permeablization, blocking reagents, and information about the use of Dynabeads™ for cell isolation.
Consulte la guía de selección para todas las soluciones de lisis celular y preservación y productos relacionados con la fijación y permeabilidad de muestras, reactivos bloqueantes e información sobre el uso de Dynabeads™ para el aislamiento celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 25 mL |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Tipo de reactivo | Tampón para lisis de sangre completa |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Reactivo |
Para uso diagnóstico in vitro.