Descripción
- Cada tubo de 2 ml resistente a los impactos contiene un calibre 6,35 mm y 0,25 cal. (0,25 in) bola de molienda de acero inoxidable
- Se utiliza para romper muestras duras/frágiles
- Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible con una mínima cantidad de cizallamiento mecánico
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Bacterias (Gram +/-), Hueso, Deposiciones, Muestras fijas, Alimentos, Hongos, Corazón, Pulmonar, Plantas, Raíces, Semillas, Músculo esquelético, Lodo, Suelo, Esporas, Aguas residuales, Levadura |
| ADNasa | Libre |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
| Incluye | Bola de trituración de acero inoxidable |
| Matriz | SS |
| Tipo de producto | Tubo de matriz de lisis |
| Cantidad | 100 x 2 ml |
| ARNasa | Libre |