Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado S, a granel
Código de producto. 15252830 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Todos los adaptadores FastPrep
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15252830 Todos los adaptadores FastPrep 1 Kg
1 options
Código de producto. 15252830 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116925000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lysing Matrix S se utiliza para romper muestras duras/frágiles. Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de proteínas y ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible, con una mínima cantidad de cizalladura mecánica.
  • Contiene seis (6) 1/8 in de acero inoxidable de 3,175 mm de diámetro.
  • Usar para romper muestras duras/frágiles.
  • Los usos incluyen la extracción de ARN y proteínas de muestras difíciles donde la lisis por impacción solo es preferible.
  • Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de proteínas y ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible, con una mínima cantidad de cizalladura mecánica.
  • Conservar a temperatura ambiente (15 a 30 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 3.175 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Todos los adaptadores FastPrep
Cantidad de embalaje 1 kg
Tipo de muestra Hueso, Corazón, Pulmón, Semillas, Músculo Esquelético, Esporas, Alimento, Plantas, Raíces, Muestras Fijadas, Tejidos Resistentes, Todas las Muestras
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.