Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Matriz de lisis E, tubos de 15 ml
Código de producto. 15719200 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 tubos de 15 mL
5 tubos de 15 mL
50 tubos de 15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15719200 5 tubos de 15 mL paquete de 5
11471555 25 tubos de 15 mL paquete de 25
12741461 50 tubos de 15 mL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15719200 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116934005
La matriz de lisado E TeenPrep™ contiene esferas de cerámica, esferas de sílice y gránulos de vidrio para molienda de suelos, heces, lodos y otras muestras ambientales.
Los tubos de la matriz de lisado E contienen esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y gránulos de vidrio de 4 mm. Se utilizan con instrumentos FastPrep o cualquier batidor para lisar y moler muestras ambientales para la extracción de ácidos nucleicos. La matriz de lisafo E también es eficaz en la lisis de muestras mixtas, como tejido con infección microbiana para la extracción de ARN de tumores y otros tejidos difíciles.
  • Tamaño del tubo: 15 mL
  • Tipos de muestras: Tierra, heces, sedimentos, aguas residuales, lodos, compost, rizosfera
  • Composición de la matriz: Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y ocho gránulos de vidrio de 4 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Suelo, Medioambiente, Deposiciones
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisado E
Cantidad 5 tubos de 15 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.