Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado B, tubos de 2 ml
Código de producto. 11462410 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
500 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462410 100 tubos de 2 mL paquete de 100
11452410 50 tubos de 2 mL paquete de 50
11472410 500 tubos de 2 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462410 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116911100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00€
    386.40€ / paquete de 100
    Ahorro 92.60€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La matriz de lisado B contiene esferas de sílice de 0,1 mm para lisar bacterias y esporas.
Los tubos de la matriz de lisado B contienen esferas de sílice de 0,1 mm y se utilizan con instrumentos FastPrep o con batidores de gránulos para lisar bacterias, tejidos fúngicos y esporas.
  • Tamaño del tubo: 2 mL
  • Tipos de muestras: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
  • Material de gránulos: Esferas de sílice de 0,1 mm
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas de sílice
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Bacterias, Hongos, Suelo, Tejido animal
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis B
Cantidad 100 tubos de 2 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.