Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado A, gradilla de 96 tubos
Código de producto. 17406493 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
17406493 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 17406493 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116980001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La matriz de lisado A contiene una matriz de granate y una esfera de molienda de vidrio de 4 mm. Se utiliza para moler tejidos animales y vegetales, insectos, nematodos y lisar bacterias, levaduras, hongos, algas. Para su uso en instrumentos FastPrep&trad
  • Descripción de producto: La gradilla de 96 pocillos de la matriz de lisado A incluye un tubo con un grupo de tiras de 1,2 ml y un conjunto de tapones. Cada tubo está precargado con matriz de granate y una esfera de molienda de vidrio de 4 mm.
  • Aplicaciones: La matriz de lisado A se utiliza para todos los tipos de muestras, excepto de suelo, para el posterior aislamiento del ADN genómico y proteínas.
  • Volumen muestra: ≤ 50 mg por preparación
  • Capacidad: 1,2 mL
  • Tipo de muestra: Hueso, corazón, pulmón, semillas, músculo esquelético, esporas, heces, alimentos, hongos, plantas, raíces, suelo, aguas residuales, levadura, lodo, tejido animal, bacterias (gram (+/-), muestras fijas, cabello, dientes, tumor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1,2 mL
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Hueso, Bacterias (Gram +/-), Deposiciones, Muestras fijas, Alimentos, Hongos, Corazón, Pulmonar, Plantas, Raíces, Semillas, Músculo esquelético, Lodo, Suelo, Esporas, Aguas residuales, Levadura
Para utilizar con (equipo) FastPrep-96
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Matriz Matriz de granate y una (1) esfera de vidrio de 4 mm
Tipo de producto Tubo de matriz de lisis
Cantidad 1 unidad
Volumen de muestra ≤ 50 mg por preparación
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.