Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Matriz de lisis A, tubos de 50 ml
Código de producto. 15752462 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 tubos de 50 mL
2 tubos de 50 mL
50 tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15752462 2 tubos de 50 mL paquete de 2
11480506 10 tubos de 50 mL paquete de 10
12751461 50 tubos de 50 mL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15752462 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116950002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La matriz de lisado A BigPrep™ contiene matriz de granate y esferas cerámicas para molienda o lisación de tejidos animales y vegetales, insectos, bacterias, levaduras, hongos y algas.
Los tubos de la matriz de lisado A contienen matriz de granate y esferas de cerámica de 0,64 cm (1/4 in) para molienda y lisado una amplia gama de tipos de muestras. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos. Para uso en FastPrep instrumentos o cualquier batidor de cuentas.
  • Tamaño del tubo: 50 ml
  • Tipos de muestra: Tejidos animales, plantas, insectos, nematodos, bacterias, levaduras, hongos, algas.
  • Material de las cuentas: Escamas de granate y cincuenta esferas de cerámica de 1/4 in de diámetro (6,35 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas de cerámica y copos de granate
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacterias, Levadura, Hongos, Algas
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis A
Cantidad 2 tubos de 50 mL
ARNasa Sin ARNasa
Volumen de muestra Hasta 7 g por preparación
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.