Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Matriz de lisis A, tubos de 50 ml
Código de producto. 12751461 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 tubos de 50 mL
2 tubos de 50 mL
50 tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12751461 50 tubos de 50 mL paquete de 50
15752462 2 tubos de 50 mL paquete de 2
11480506 10 tubos de 50 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12751461 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116950050
La matriz de lisado A BigPrep™ contiene matriz de granate y esferas cerámicas para molienda o lisación de tejidos animales y vegetales, insectos, bacterias, levaduras, hongos y algas.
Los tubos de la matriz de lisado A contienen matriz de granate y esferas de cerámica de 0,64 cm (1/4 in) para molienda y lisado una amplia gama de tipos de muestras. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos. Para uso en FastPrep instrumentos o cualquier batidor de cuentas.
  • Tamaño del tubo: 50 ml
  • Tipos de muestra: Tejidos animales, plantas, insectos, nematodos, bacterias, levaduras, hongos, algas.
  • Material de las cuentas: Escamas de granate y cincuenta esferas de cerámica de 1/4 in de diámetro (6,35 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de esfera Esferas de cerámica y copos de granate
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacterias, Levadura, Hongos, Algas
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis A
Cantidad 50 tubos de 50 mL
ARNasa Sin ARNasa
Volumen de muestra Hasta 7 g por preparación
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.