Descripción
Los tubos de la matriz de lisado A contienen matriz de granate y esferas de cerámica de 0,64 cm (1/4 in) para molienda y lisado una amplia gama de tipos de muestras. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos. Para uso en FastPrep instrumentos o cualquier batidor de cuentas.
- Tamaño del tubo: 4,5 ml
- Tipos de muestra: Tejidos animales, plantas, insectos, nematodos, bacterias, levaduras, hongos, algas.
- Material de las cuentas: Escamas de granate y dos esferas de cerámica de 1/4 in de diámetro (6,35 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Esferas de cerámica y copos de granate |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacterias, Levadura, Hongos, Algas |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisis A |
| Cantidad | 100 tubos de 4,5 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
| Volumen de muestra | Hasta 0,5 g por preparación |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.