Descripción
Los tubos de la matriz de lisado A contienen matriz de granate y esferas de cerámica de 0,64 cm (1/4 in) para molienda y lisado una amplia gama de tipos de muestras. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos. Para uso en FastPrep instrumentos o cualquier batidor de cuentas.
- Tamaño del tubo: 15 ml
- Tipos de muestra: Tejidos animales, plantas, insectos, nematodos, bacterias, levaduras, hongos, algas.
- Material de las cuentas: Escamas de granate y diez esferas de cerámica de 1/4 in de diámetro (6,35 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Matriz de granate y esferas de cerámica |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacterias, Levadura, Hongos, Algas |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisis A |
| Cantidad | 5 tubos de 15 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
| Volumen de muestra | Hasta 2 g por preparación |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.