Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Matriz de lisis A, tubos de 15 ml
Código de producto. 11480536 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 tubos de 15 mL
5 tubos de 15 mL
50 tubos de 15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480536 50 tubos de 15 mL paquete de 50
11431555 25 tubos de 15 mL paquete de 25
15789190 5 tubos de 15 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480536 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116930050
La matriz de lisado A TeenPrep™ contiene matriz de granate y esferas cerámicas para molienda o lisación de tejidos animales y vegetales, insectos, bacterias, levaduras, hongos y algas.
Los tubos de la matriz de lisado A contienen matriz de granate y esferas de cerámica de 0,64 cm (1/4 in) para molienda y lisado una amplia gama de tipos de muestras. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos. Para uso en FastPrep instrumentos o cualquier batidor de cuentas.
  • Tamaño del tubo: 15 ml
  • Tipos de muestra: Tejidos animales, plantas, insectos, nematodos, bacterias, levaduras, hongos, algas.
  • Material de las cuentas: Escamas de granate y diez esferas de cerámica de 1/4 in de diámetro (6,35 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Matriz de granate y esferas de cerámica
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacterias, Levadura, Hongos, Algas
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis A
Cantidad 50 tubos de 15 mL
ARNasa Sin ARNasa
Volumen de muestra Hasta 2 g por preparación
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.