Learn More
Clorhidrato de lisina (clorhidrato de L-lisina), Mikromol™
Código de producto. 30049546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30049546 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30049546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1521.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de lisina (clorhidrato de L-lisina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine hydrochloride
CAS 657-27-2
Nombres de analitos o componentes L-Lysine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo L-Lysine, hydrochloride (1:1), L-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, L- (8CI), Bovi-Lysine, Darvyl, L-(+)-Lysine monohydrochloride, L-Gen, L-Lysine hydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, Lyamine, Lysine hydrochloride, Lysine monohydrochloride, Lysion, NSC 9253, Relys, Lysine hydrochloride, (S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, Trans-Amininoalcohol Hydrochloride, Lysine Dihydrochloride, Acetamido Alcohol, Saturated Aminoalcohol Hydrochloride, Aminoalcohol Hydrochloride, Amino Acid, Conjugated Amino Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 182.65
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0822 g/mol