Learn More
Clonixinato de lisina, Mikromol™
Descripción
Clonixinato de lisina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lysine Clonixinate |
| CAS | 55837-30-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Lysine Clonixinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl N2 O2 . C6 H14 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | L-Lysine, 2-[(3-chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylate (1:1), L-Lysine, mono[2-[(3-chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylate] (9CI), 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(3-chloro-2-methylphenyl)amino]-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), Clonix, Clonixin lysinate, Clonixin lysine salt, Deltar, Dolagial, Dorixina, L 104, L 104 (pharmaceutical), Lysine clonixinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClN2O2.C6H14N2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1 |
| SMILES | Cc1c(Cl)cccc1Nc2ncccc2C(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(3-cloro-2-metilanilino)piridina-3-carboxílico; ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico |
| Mostrar más |