Learn More
Lys05, MedChemExpress
Código de producto. 16471587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471587 50 mg 50 miligramos
16468117 5 mg 5 miligramos
16456006 100 mg 100 miligramos
16415408 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12855A
MedChemExpress Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a novel lysosomal autophagy inhibitor with IC50 values of 3.6, 3.8, 6 and 7.9 μM for 1205Lu, c8161, LN229 and HT-29 cell line in the MTT assay.
Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a novel lysosomal autophagy inhibitor with IC50 values of 3.6, 3.8, 6 and 7.9 μM for 1205Lu, c8161, LN229 and HT-29 cell line in the MTT assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lys05
CAS 1391426-24-6
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26Cl5N5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Lys01 trihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (45.48 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : 6.4 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CCNC1=CC=NC2=C1C=CC(Cl)=C2)CCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C43.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 549.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.75
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death