Learn More
Lys-SMCC-DM1, MedChemExpress
Descripción
Lys-SMCC-DM1 (Lys-Nε-MCC-DM1) is a linker-payload component that has the potential to inhibit tubulin polymerization.Lys-SMCC-DM1 is the active metabolite of T-DM1. T-DM1 is a human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-targeting ADC with a tubulin polymerization inhibitor DM1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lys-SMCC-DM1 |
| CAS | 1281816-04-3 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C53H75ClN6O15S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Lys-Nε-MCC-DM1 |
| SMILES | C[C@]1([C@@](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)([H])OC([C@H](C)N(C)C(CCS[C@@H](CC4=O)C(N4C[C@@H]5CC[C@@H](C(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)=O)CC5)=O)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC6=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N6)O)C)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 1103.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1103.71 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?