Learn More
Lyral, mezcla de isómeros, TRC
Código de producto. 17963085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963085 1 g 1 g
17962225 10 g 10 g
17900435 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4878701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31906-04-4
Fórmula molecular C13 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 210.31
Sinónimo 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-ene-1-carbaldehído
SMILES CC(C)(O)CCCC1=CCC(CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lyral (mixture of isomers)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.162