Learn More
Labconco™ Secador de bandeja con sellado de lifo
Código de producto. 30022085 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. tipo de tapón Tensión Tamaño de la unidad
30022085 Schuko 230 V 1 unidad
1 options
Código de producto. 30022085 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 780401030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
El secador de bandeja Lyph-Seal puede liofilizar hasta 8 bolsas y sellar al vacío, permitiendo un almacenamiento a largo plazo o un envío seguro.
  • Incluye 4 estantes calefactados con control desde ambiente hasta 50 °C para una liofilización optimizada.
Especificaciones
Tipo Cámara de estante de producto calefactado
N.º de estantes 4
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 60 °C
Material Acero inoxidable (304)
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V