Learn More
Labconco™ Forma de congelador con bolsa de sello lyph
Código de producto. 30022070 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
19.56 cm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
30022070 19.56 cm 1 unidad
1 options
Código de producto. 30022070 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7594700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
La forma opcional Lyph-Seal Bag Freezer Form garantiza un grosor uniforme durante la precongelación de la muestra y favorece un secado uniforme con un contacto máximo con la estantería.
  • Un grosor uniforme de la muestra permite un secado y una estandarización más eficientes del flujo de trabajo.
Especificaciones
Tipo Molde
Color Gris
Material Acero inoxidable
Fondo (imperial) 7,7 in
Fondo (métrico) 19.56 cm
Anchura (imperial) 6,8 in
Anchura (métrico) 17.27 cm
Longitud (imperial) 6,7 in
Longitud (métrico) 17.02 cm