Learn More
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™
Código de producto. 10734131 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10734131 250 ml cada uno
10335130 500 ml cada uno
10395170 1000 ml cada uno
10417400 100 ml cada uno
10318559 50 ml cada uno
10053612 750 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10734131 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7554600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
  • Con juntas 24/40
  • El sello sujeta firmemente la parte superior e —inferior y nunca entra en contacto con la muestra
  • Fondo plano
  • La boca ancha permite cargar las muestras de forma fácil y liofilizar con rapidez
  • Compatible con Labconco , Virtis™ y otras marcas importantes de liofilizadores
  • Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima para una liofilización eficiente
Accesorios necesarios
  • Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 2,33 in
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 4,33 in
Altura (métrico) 11 cm
Incluye El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
Tipo de producto Kit de matraces
Junta cónica estándar 24/40
Peso (imperial) 3 lb
Desechables Reutilizables
Mouth Style Junta
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 59,2 mm
Peso (métrico) 1.4 kg