Learn More
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
Marca:  Labconco™ 7554400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10417400
  • 474.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Descripción
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
  • Con juntas 24/40
  • La junta sujeta de forma segura la parte superior y la inferior: nunca entra en contacto con la muestra—
  • Fondo plano
  • La boca ancha permite cargar las muestras de forma fácil y liofilizar con rapidez
  • Compatibles con Labconco, Virtis™ y el resto de marcas principales de liofilizadores
  • Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima para una liofilización eficiente
Accesorios necesarios
  • Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Especificaciones
Especificaciones
2,33 in
Vidrio
5 cm
Flask Kit
3 lb
Joint
59,2 mm
100 ml
1,96 in
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
24/40
Reusable
Plano
1.4 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ > 100 ml