Descripción
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
- Con juntas 24/40
- El sello sujeta firmemente la parte superior e —inferior y nunca entra en contacto con la muestra
- Fondo plano
- La boca ancha permite cargar las muestras de forma fácil y liofilizar con rapidez
- Compatible con Labconco , Virtis™ y otras marcas importantes de liofilizadores
- Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima para una liofilización eficiente
Accesorios necesarios
- Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 3,55 in |
| Capacidad (métrico) | 750 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (imperial) | 5,7 in |
| Altura (métrico) | 14,5 cm |
| Incluye | El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona |
| Tipo de producto | Kit de matraces |
| Junta cónica estándar | 24/40 |
| Peso (imperial) | 3 lb |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |