Learn More
Labconco™ Parte superior de matraces Lyph-Lock™
Código de producto. 15193035 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml, 50 ml
25 ml, 50 ml
100 ml, 250 ml
100 ml, 250 ml
500 ml, 750 ml, 1000 ml
500 ml, 750 ml, 1000 ml
Junta cónica estándar:
19/38
20/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
15193035 500 ml, 750 ml, 1000 ml 19/38 cada uno
15143045 25 ml, 50 ml 20/40 cada uno
15153045 100 ml, 250 ml 20/40 cada uno
15163045 500 ml, 750 ml, 1000 ml 20/40 cada uno
15173035 25 ml, 50 ml 19/38 cada uno
15183035 100 ml, 250 ml 19/38 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15193035 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7552400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Matraces de tres piezas para muestras de liofilización. Proporciona una junta de vacío alto para una liofilización eficaz.
Seleccione sus matraces Lyph-Lock en función de sus tamaños de muestras. Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente.
  • La junta de caucho de silicona flexible sujeta las partes superiores e inferiores y las mantiene fijas de forma segura durante la congelación previa y la liofilización
  • Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y una junta de anillo de caucho
  • Las partes superiores e inferiores son de vidrio de borosilicato de alta resistencia
  • La junta es de caucho de silicona flexible y no contaminante
  • Las partes superiores, inferiores y las juntas están disponibles por separado como componentes de repuesto
  • Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización (se venden por separado)
  • La temperatura máxima del vidrio de borosilicato es de 490 ° C y la temperatura máxima de la silicona es de 450 ° C
  • El fondo plano reduce los derrames y proporciona mejor equilibrio
  • Compatible con todas las marcas principales de liofilizadores de laboratorio
  • El matraz completo se puede esterilizar en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml, 750 ml, 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Cierre y fondo de matraz Lyph-Lock de 500, 750 y 1000 ml
Junta cónica estándar 19/38