Learn More
Labconco™ Parte superior de matraces Lyph-Lock™
Código de producto. 15143045 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml, 50 ml
25 ml, 50 ml
100 ml, 250 ml
100 ml, 250 ml
500 ml, 750 ml, 1000 ml
500 ml, 750 ml, 1000 ml
Junta cónica estándar:
19/38
20/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
15143045 25 ml, 50 ml 20/40 cada uno
15153045 100 ml, 250 ml 20/40 cada uno
15163045 500 ml, 750 ml, 1000 ml 20/40 cada uno
15173035 25 ml, 50 ml 19/38 cada uno
15183035 100 ml, 250 ml 19/38 cada uno
15193035 500 ml, 750 ml, 1000 ml 19/38 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15143045 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7556000
Matraces de tres piezas para muestras de liofilización. Proporciona una junta de vacío alto para una liofilización eficaz.
Seleccione sus matraces Lyph-Lock en función de sus tamaños de muestras. Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente.
  • La junta de caucho de silicona flexible sujeta las partes superiores e inferiores y las mantiene fijas de forma segura durante la congelación previa y la liofilización
  • Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y una junta de anillo de caucho
  • Las partes superiores e inferiores son de vidrio de borosilicato de alta resistencia
  • La junta es de caucho de silicona flexible y no contaminante
  • Las partes superiores, inferiores y las juntas están disponibles por separado como componentes de repuesto
  • Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización (se venden por separado)
  • La temperatura máxima del vidrio de borosilicato es de 490 ° C y la temperatura máxima de la silicona es de 450 ° C
  • El fondo plano reduce los derrames y proporciona mejor equilibrio
  • Compatible con todas las marcas principales de liofilizadores de laboratorio
  • El matraz completo se puede esterilizar en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml, 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Cierre y fondo de matraz Lyph-Lock de 25 y 50 ml
Junta cónica estándar 20/40