Learn More
BUCHI Lyovapor Liofilizador L-250
Código de producto. 31114607 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Básico
Pro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo
31114607 Pro
31114604 Básico
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31114607 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11L250PH1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L-250 cuenta con la innovadora tecnología EcoStream, lo que lo convierte en el liofilizador de laboratorio más ecológico.
  • Condensador °de -85 °C adecuado para mezclas de disolventes acuosos y orgánicos
  • Capacidad de condensación de 4,5 L para aplicaciones de laboratorio estándar
  • La tecnología EcoStream utiliza refrigerantes naturales
  • Potencial de calentamiento global (PCG) de sólo 4
  • Reducción de la producción de calor y de las emisiones de ruido en el laboratorio.
  • Infinite-Control La tecnología ofrece control de procesos mediante pantalla, software y aplicación móvil.
  • El modo de protección de muestra evita el colapso de la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 4.5 L
Sublimation Rate ≤4 litros
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente a -105 °C
Refrigerante R290, R600, R1150
Modelo Pro
Material Acero inoxidable
Drying Chamber Ninguno
Certificaciones/conformidad ACT Etiqueta certificada
Fondo (métrico) 64.5 cm
Anchura (métrico) 50.3 cm
Altura (métrico) 51.0 cm
Clasificación IP IP20
Amperaje 1.300 VA
tipo de tapón Norteamérica
Tensión 220/240 V
Peso (métrico) 67.4 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.