Learn More
BUCHI Lyovapor™ Liofilizador L-250
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200068042 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Sin software compatible
Software compatible
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
18824171 Software compatible cada uno
30130642 Sin software compatible cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18824171 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11L250PH0000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Lyovapor™ L-250 cuenta con la innovadora tecnología EcoStream, lo que lo convierte en el liofilizador de laboratorio más ecológico.
  • -85 °Condensador C adecuado para mezclas de disolventes acuosos y orgánicos
  • Capacidad de condensación de 4,5 L para aplicaciones de laboratorio estándar
  • La tecnología EcoStream utiliza refrigerantes naturales
  • Potencial de calentamiento global (PCG) de sólo 4
  • Reducción de la producción de calor y de las emisiones de ruido en el laboratorio.
  • La tecnología de control infinito ofrece control de procesos a través de pantalla, software y aplicación móvil
  • El modo de protección de muestra evita el colapso de la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Liofilizador de sobremesa
Capacidad (métrico) 4.5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente a -105 °C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Modelo Software compatible
Certificaciones/conformidad Factor de bajo impacto ambiental
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 220/240 V