Descripción
- -85 °Condensador C adecuado para mezclas de disolventes acuosos y orgánicos
- Capacidad de condensación de 4,5 l para aplicaciones de laboratorio estándar
- La tecnología EcoStream utiliza refrigerantes naturales
- Potencial de calentamiento global (PCG) de solo 4
- Reducción de la producción de calor y las emisiones de ruido en el laboratorio.
- La tecnología de control infinito ofrece control de procesos a través de la pantalla, el software y la aplicación móvil
- El modo de protección de la muestra evita el colapso de la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizador de sobremesa |
| Capacidad (métrico) | 4.5 L |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente a –105 °C |
| Material | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora |
| Modelo | Sin software compatible |
| Certificaciones/conformidad | Factor de impacto ambiental bajo |
| tipo de tapón | Todos excepto Norteamérica |
| Tensión | 220/240 V |