Includes
El Loyvapor L-210 cuenta con la innovadora tecnología EcoStream, lo que lo convierte en el liofilizador de laboratorio más ecológico
Requires
El Loyvapor L-210 cuenta con la innovadora tecnología EcoStream, lo que lo convierte en el liofilizador de laboratorio más ecológico
- Condensador de -55 °C adecuado para mezclas acuosas y de disolventes de base orgánica
- capacidad de condensación de hielo de 6 kg para aplicaciones estándar de laboratorio
- La tecnología EcoStream utiliza refrigerantes naturales
- Potencial de calentamiento global (GWP) de solo 4
- Reducción de la producción de calor y emisiones de ruido en el laboratorio
- Infinite-Control La tecnología ofrece control de procesos mediante pantalla, software y aplicación móvil
- El modo de protección de muestras previene el colapso de la muestra
Información de órdenes
Liofilizador, liofilizador
Certifications
El Loyvapor L-210 cuenta con la innovadora tecnología EcoStream, lo que lo convierte en el liofilizador de laboratorio más ecológico
Compliance
El Loyvapor L-210 cuenta con la innovadora tecnología EcoStream, lo que lo convierte en el liofilizador de laboratorio más ecológico
Garantía
Liofilizador, liofilizador
El Loyvapor L-210 cuenta con la innovadora tecnología EcoStream, lo que lo convierte en el liofilizador de laboratorio más ecológico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizadores |
| Capacidad (métrico) | 6 kg de hielo |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | de -55 °C |
| Modelo | Descongelación L-210 Pro |
| Material | Acero inoxidable |
| tipo de tapón | Norteamérica |
| Tensión | 220/240 V |