Learn More
BUCHI Gradilla de colector Lyovapor L-200 12
Código de producto. 17224704 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito
Bomba de vacío:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
Sin bomba de vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Bomba de vacío unitSize
17224704 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra Pfeiffer Duo 6 cada uno
17204704 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra Sin bomba de vacío cada uno
17214704 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito Sin bomba de vacío cada uno
17234704 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito Pfeiffer Duo 6 cada uno
17244704 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra Edwards nXDS6iC cada uno
17254704 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito Edwards nXDS6iC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17224704 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11L200IN0102001001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización. Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la inter
  • Lyovapor™ L-200 compacto
  • Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización.
  • Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Liofilizadores
Capacidad (métrico) 6 kg
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +30 °C
Material Acero inoxidable
Software Included No
Bomba de vacío Pfeiffer Duo 6
Incluye Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra
Altura (imperial) 20,0787 in
Longitud (imperial) 23,1496 in
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 220/240 V