Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Código de producto. 17284714 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Bomba de vacío, colector de cámara de secado
Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado
Colector de cámara de secado
N.º de estantes:
4
6
Bomba de vacío:
Edwards nXDS6iC
N/D
Pfeiffer Duo 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye N.º de estantes Bomba de vacío unitSize
17284714 Colector de cámara de secado 4 N/D cada uno
17204734 Colector de cámara de secado 6 N/D cada uno
17234724 Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado 4 Edwards nXDS6iC cada uno
17254734 Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado 6 Edwards nXDS6iC cada uno
17224724 Bomba de vacío, colector de cámara de secado 4 Edwards nXDS6iC cada uno
17244734 Bomba de vacío, colector de cámara de secado 6 Edwards nXDS6iC cada uno
17214724 Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado 4 Pfeiffer Duo 6 cada uno
17234734 Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado 6 Pfeiffer Duo 6 cada uno
17204724 Bomba de vacío, colector de cámara de secado 4 Pfeiffer Duo 6 cada uno
17224734 Bomba de vacío, colector de cámara de secado 6 Pfeiffer Duo 6 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17284714 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11L200IN1422000001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Liofilizador con Infinite-Control™
  • Liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg)
  • Alto nivel de automatización
  • Infinite Control™ incluye:
    • Creación sencilla de métodos
    • Método en ejecución
    • Adquisición de datos
    • Registro de gráficos en tiempo real e interrupción si es necesario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Liofilizadores
Capacidad (métrico) 6 kg
Capacidad (imperial) 13,2 lb
N.º de estantes 4
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +30 °C
Material Acero inoxidable
Bomba de vacío N/D
Incluye Colector de cámara de secado
Altura (imperial) 20,1 in
Longitud (imperial) 23,15 in
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 240 V