Learn More
BUCHI Lyovapor Estante calentable para liofilizador
Product Code. 17264644 Shop All Buchi Products
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Unit Size:
cada uno
Product Code. Material Unit Size
17264644 Aluminio cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17264644 Supplier BUCHI Supplier No. 11064095
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tome el control de su liofilización con estantes calentables recubiertos de aluminio para su Lyovapor
  • Aluminio
  • Calefacción variable
  • Cable de conexión incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Estantes de productos
Capacidad (métrico) 1590 cm²
N.º de estantes 1
Material Aluminio
Altura (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 1.6 cm
Longitud (imperial) 8,9 in
Longitud (métrico) 22.5 cm