Learn More
BUCHI Lyovapor™ Cámara de secado
Código de producto. 17254694 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cámara de estantería de productos calentada
Liofilizador de sobremesa
N.º de estantes:
0
4
6
Modelo:
Colector superior de 12 posiciones
Colector superior de 24 posiciones
Estándar superior
Taponado de viales en la parte superior
Incluye:
4 sensores de temperatura de muestra
6 sensores de temperatura de muestra
Prueba de diferencia de presión
Solo cámara de secado
Sólo cámara
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo N.º de estantes Modelo Incluye unitSize
17254694 Cámara de estantería de productos calentada 6 Colector superior de 12 posiciones 4 sensores de temperatura de muestra cada uno
30130641 Cámara de estantería de productos calentada 6 Estándar superior Prueba de diferencia de presión cada uno
17234694 Cámara de estantería de productos calentada 6 Estándar superior 6 sensores de temperatura de muestra cada uno
30130644 Cámara de estantería de productos calentada 4 Taponado de viales en la parte superior 4 sensores de temperatura de muestra cada uno
17204694 Cámara de estantería de productos calentada 4 Taponado de viales en la parte superior Sólo cámara cada uno
17284684 Cámara de estantería de productos calentada 4 Colector superior de 12 posiciones 4 sensores de temperatura de muestra cada uno
18804171 Cámara de estantería de productos calentada 4 Estándar superior Prueba de diferencia de presión cada uno
17264684 Cámara de estantería de productos calentada 4 Estándar superior Sólo cámara cada uno
15912711 Liofilizador de sobremesa 6 Colector superior de 12 posiciones Solo cámara de secado cada uno
15902711 Liofilizador de sobremesa 6 Estándar superior Solo cámara de secado cada uno
30130646 Liofilizador de sobremesa 0 Taponado de viales en la parte superior Solo cámara de secado cada uno
15992701 Liofilizador de sobremesa 4 Colector superior de 12 posiciones Solo cámara de secado cada uno
15982701 Liofilizador de sobremesa 4 Estándar superior Solo cámara de secado cada uno
15962701 Liofilizador de sobremesa 0 Colector superior de 24 posiciones Solo cámara de secado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17254694 Supplier BUCHI Supplier No. 11DCPH26200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Flexibilidad de liofilización para el secado básico y avanzado de viales, estantes y matraces.
  • Colectores: adaptadores para vasos de precipitados de liofilización tradicionales o matraces de fondo redondo
  • Estantes: para viales, platos y artículos de formas irregulares.
  • Estantes Calefactados: control avanzado del proceso de secado y aplicaciones
  • Cámaras de taponamiento: Sella los viales sin exponerlos a la humedad ambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Cámara de estantería de productos calentada
N.º de estantes 6
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente a -105 °C
Material Acrílico
Modelo Colector superior de 12 posiciones
Incluye 4 sensores de temperatura de muestra
tipo de tapón Norteamérica
Tensión 220/240 V