Learn More
BUCHI Lyovapor™ Cámara de secado
Código de producto. 17294684 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de estantes:
4
5
6
Modelo:
Colector de 12 posiciones
Estándar
Taponamiento de los viales
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de estantes Modelo Tamaño de la unidad
17294684 4 Colector de 12 posiciones cada uno
17214694 4 Taponamiento de los viales cada uno
17224694 5 Estándar cada uno
17244694 6 Estándar cada uno
17274684 4 Estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17294684 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11DCPH24210
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Flexibilidad de liofilización para el secado básico y avanzado de viales, estantes y matraces.
  • Colectores: adaptadores para vasos de precipitados de liofilización tradicionales o matraces de fondo redondo
  • Estantes: para viales, platos y artículos de formas irregulares.
  • Estantes Calefactados: control avanzado del proceso de secado y aplicaciones
  • Cámaras de taponamiento: Sella los viales sin exponerlos a la humedad ambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Estantes de productos
N.º de estantes 4
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente a -105 °C
Material Acrílico
Modelo Colector de 12 posiciones