Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas de alta velocidad LYNX 4000 y 6000 con tecnología innovadora GreenCool
Código de producto. 30306803 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 1000 mL
6 x 1000 mL
RCF máx.:
100 605 x g
68 905 x g
Vel. máx:
24 000 rpm
29 000 rpm
Tensión:
200/240 V
220/240 V
380/400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad RCF máx. Vel. máx Tensión Tamaño de la unidad
30306803 4 x 1000 mL 68 905 x g 24 000 rpm 380/400 V cada uno
30306805 4 x 1000 mL 68 905 x g 24 000 rpm 200/240 V cada uno
30306806 6 x 1000 mL 100 605 x g 29 000 rpm 380/400 V cada uno
30306804 6 x 1000 mL 100 605 x g 29 000 rpm 220/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30306803 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75008581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49395.00€
    42130.29€ / paquete de 1
    Ahorro 7264.71€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Las centrífugas Thermo Scientific LYNX de alta velocidad combinan un alto rendimiento con la innovadora tecnología GreenCool, lo que ayuda a garantizar separaciones potentes y reduce el impacto ambiental. Ofrece una capacidad de hasta 6 L (6 x 1000 mL) y velocidades de hasta 100 605 x g. Disponible con una amplia gama de rotores.
Las centrífugas Thermo Scientific LYNX de alta velocidad ofrecen un rendimiento potente con una sencillez revolucionaria e innovación sostenible. Cuentan con la tecnología GreenCool, un sistema de enfriamiento de refrigerante natural (CO2) de última generación, que reduce el impacto ambiental (GWP de 1). Esta tecnología avanzada reduce el consumo de energía y mejora el rendimiento general de refrigeración, lo que reduce los costes operativos. Además, la serie LYNX ofrece una mayor comodidad con un manejo más sencillo y un funcionamiento más silencioso, lo que ayuda a garantizar una experiencia de usuario perfecta. Ofrece una capacidad de hasta 6 L y velocidades de hasta 100 605 x g.
Las centrífugas de la serie Thermo Scientific LYNX de alta velocidad ofrecen un rendimiento potente con una sencillez revolucionaria e innovación sostenible. Cuenta con la tecnología GreenCool, un sistema de refrigeración de refrigerante natural (CO2) de última generación. Esta tecnología reduce el impacto ambiental con un potencial de calentamiento global (GWP) de 1, mientras que garantiza un funcionamiento respetuoso con la capa de ozono. Esta tecnología avanzada reduce el consumo de energía y mejora el rendimiento general de refrigeración. Además, la serie LYNX ofrece una mayor comodidad con un manejo más sencillo y un funcionamiento más silencioso, lo que ayuda a garantizar una experiencia de usuario perfecta. El consumo reducido de energía y el diseño eficiente también contribuyen a reducir los costes operativos, lo que convierte a las centrífugas LYNX en una opción rentable para los laboratorios.
Disponible en dos modelos:
LYNX 4000: Diseñado para las necesidades diarias del laboratorio, ofrece una capacidad de hasta 4 L (4 x 1000 mL) y velocidades de hasta 68 905 xg, y admite una variedad de tubos, frascos y placas.
LYNX 6000: Diseñado para aplicaciones de alto rendimiento, ofrece una capacidad de hasta 6 L (6 x 1000 mL) y velocidades de hasta 100 605 x g. Una amplia gama de rotores facilita separaciones zonales/de flujo continuo y de alta velocidad. Un filtro HEPA opcional mejora la bioseguridad. Ideal para investigación avanzada y bioproducción.
Ambos modelos se fabrican por expertos en Alemania en una instalación certificada de cero residuos que funciona con energía 100 % renovable.
Desde la investigación académica hasta la bioproducción, las centrífugas LYNX cumplen con los exigentes requisitos de las aplicaciones con:
Rendimiento excepcional: Consiga hasta 100 605 x g y procese hasta 6 L por centrifugación.
Gama versátil de rotores: Elija entre 19 rotores, incluidos los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific Fiberlite con una garantía de 15 años, los rotores de cestillo basculante para aplicaciones con alta RCF y los rotores de ángulo fijo para varios tamaños de tubos y frascos, y los rotores zonales/de flujo continuo para separaciones a gran escala.
Reducción del tiempo de configuración de la centrifugación y mayor seguridad del rotor con las innovaciones del rotor
  • Sistema rápido y seguro de pulsadores del rotor: Thermo Scientific Auto-Lock permite el cambio de rotores rápido en tan solo 3 segundos.
  • Reconocimiento automático del rotor: La identificación instantánea del rotor Thermo Scientific Auto-ID permite una configuración perfecta y ayuda a eliminar los errores del usuario.
Innovación sostenible: La tecnología GreenCool reduce el consumo de energía (hasta un 13 %), reduce la producción de calor (hasta un 8 %) en comparación con el modelo anterior y reduce los costes operativos.
Sistema de vacío inteligente (solo modelo LYNX 6000): Actívelo solo cuando sea necesario, lo que mejora aún más la eficiencia energética.
Bioseguridad mejorada (solo modelo LYNX 6000) : El filtro HEPA opcional amplía los niveles de bioseguridad para entornos regulados.
Interfaz fácil de usar: La pantalla táctil Thermo Scientific Centri-Touch proporciona un control intuitivo, formación a bordo e inicio de sesión de usuario seguro con protección de contraseña.
Listo para el cumplimiento normativo: Diseñado para ayudar con la gestión de datos GMP/GLP y compatible con el software Thermo Scientific Centri-Log Plus para el cumplimiento de la parte 11 del CFR 21 de la FDA.
Supervisión remota: La aplicación Thermo Scientific Centri-Vue permite el seguimiento y el control en tiempo real de varias centrífugas desde un dispositivo móvil.
Optimizadas para la conveniencia: El diseño compacto sin pernos, la apertura automática de la puerta y una superficie de trabajo integrada simplifican el funcionamiento diario.
Con una eficiencia de vanguardia, una tecnología de rotor innovadora y la sostenibilidad en su esencia, la serie de centrífugas de alta velocidad LYNX redefine el rendimiento y la fiabilidad al mismo tiempo que reduce el coste total de propiedad.
Modelos anteriores: Centrífuga Thermo Scientific Sorvall LYNX 4000 de alta velocidad y centrífuga Thermo Scientific Sorvall LYNX 6000.
Los productos mencionados en esta página son para uso de laboratorio. Es responsabilidad del cliente garantizar que el rendimiento del producto sea adecuado para los usos o aplicaciones específicos del cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 1000 mL
Vel. máx 24 000 rpm
RCF máx. 68 905 x g
Refrigerado Sin CFC
Línea de productos Sorvall
Rotor Identification Auto-ID instantáneo
Tensión 380/400 V
Tipo de producto Centrífuga