Learn More
Lynestrenol, TRC
Código de producto. 30132778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 g
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132778 2.5 g 2.50 g
30137125 5 mg 5 miligramos
30003409 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4878502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-76-6
Fórmula molecular C20 H28 O
Peso molecular (g/mol) 284.44
Sinónimo Lynestrenol, 19-Nor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-ol, 19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol, (17α)-, 19-Nor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-ol (6CI,8CI), 17-Ethynylestr-4-en-17β-ol, 17α-Ethinyl-17β-hydroxy-δ4-estrene, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-δ4-estrene, 17α-Ethynyl-17β-hydroxyestr-4-ene, 17α-Ethynyl-19-nor-4-androsten-17β-ol, 17α-Ethynylestr-4-en-17β-ol, 17α-Ethynylestrenol, 3-Desoxy-17α-ethinyl-19-nortestosterone, 3-Desoxynorlutin, Ethynylestrenol, Exlutena, Exluton, Exlutona, Fysionorm, Linestrenol, Lynestrenol, NSC 37725, NSC 73879, Org 485-50, Orgametil, Orgametril, Orgametrol, Ovamezzo, Ovoresta, Ovoresta M, Physiostat, δ4-17α-Ethinylestren-17β-ol
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-ol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lynestrenol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.214