Learn More
Linestrenol, Mikromol™
Descripción
Linestrenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lynestrenol |
| CAS | 52-76-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Lynestrenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H28 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lynestrenol, 3-Desoxynorlutin, Ethynylestrenol, Exlutena, Exluton, Exlutona, Fysionorm, Linestrenol, NSC 37725, NSC 73879, Org 485-50, Orgametil, Orgametril, Orgametrol, Ovamezzo, Ovoresta, Ovoresta M, Physiostat, 19-Nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol, 19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol, (17alpha)-, 19-Nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol (6CI,8CI), 17-Ethynylestr-4-en-17beta-ol, 17alpha-Ethinyl-17beta-hydroxy-Delta4-estrene, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxy-Delta4-estrene, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxyestr-4-ene, 17alpha-Ethynyl-19-nor-4-androsten-17beta-ol, 17alpha-Ethynylestr-4-en-17beta-ol, 17alpha-Ethynylestrenol, 3-Desoxy-17alpha-ethinyl-19-nortestosterone, Delta4-17alpha-Ethinylestren-17beta-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Mostrar más |