Learn More
Lyn-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16495716
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495716 100 mg 100 miligramos
16481187 50 mg 50 miligramos
16427687 5 mg 5 miligramos
16414948 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16495716
Marca: Medchem Express HY12039
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Lyn-IN-1 (Bafetinib analog) is a potent and selective dual Bcr-Abl/Lyn inhibitor, extracted from patent WO2014169128A1.
Lyn-IN-1 (Bafetinib analog) is a potent and selective dual Bcr-Abl/Lyn inhibitor, extracted from patent WO2014169128A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lyn-IN-1
Forma física Solid
CAS 887650-05-7
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31F3N8O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Bafetinib analog
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (86.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C(NC2=NC=C(C3=CN=CN=C3)C=N2)=C1)C4=CC=C(CN5C[C@@H](N(C)C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 576.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.62
Porcentaje de pureza 98.66%