Learn More
Abcam Lymphoprep
Código de producto. 32113242 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32113242 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 32113242 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab286892250mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Este producto es fabricado por BioVision, una Abcam empresa, y anteriormente se llamaba M1274 LymphoprepTM.
Este producto es fabricado por BioVision, una Abcam empresa, y anteriormente se llamaba M1274 LymphoprepTM.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 250 mL