Learn More
MedChemExpress Lycorine hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Peso molecular | 323.77 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 2188-68-3 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 99.35% |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (77.22 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (51.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Objetivo | Autophagy∣Bacterial∣Virus Protease |
| Cantidad | 10 mg |