Learn More
Clorhidrato de licorina, TRC
Código de producto. 18090320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18090320 20 mg 20 miligramos
18061930 500 mg 500 miligramos
18052740 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18090320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL48755020MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2188-68-3
Fórmula molecular C16 H17 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 323.7714
Sinónimo Licorin Hydrochloride, 3,3a-Didehydrolycoran-1α,2β-diol Hydrochloride, (1α,2β)- 3,12-Didehydro-9,10-[methylenebis(oxy)]-galanthan-1,2-diol, 2,4,5,7,12b,12c-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol Hydrochloride, (1S,2S,12bS,12cS)-2,4,5,7,12b,12c-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol
SMILES Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Lycorine Hydrochloride
Cantidad 20 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0924
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.